481984
Nifuroxazide
A cell-permeable and orally available nitrofuran-based antidiarrheal agent that effectively suppresses the activation of cellular STAT1/3/5 transcription activity.
Sinônimo(s):
Nifuroxazide, 5-Nitro-2-furaldehyde- p-hydroxybenzoylhydrazone, 5-Nitro-2-furaldehyde-p-hydroxybenzoylhydrazone
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
bright yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1[o]c(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
chave InChI
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3