Y0000836
Nifuroxazide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Nitro-2-furaldehyde p-hydroxybenzoylhydrazone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nifuroxazide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
chave InChI
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)