Documentos Principais
481920-M
Millipore
NAAG
NAAG is a neuropeptide and a neurotransmitter that is abundant in the mammalian nervous system.
Sinônimo(s):
NAAG, N-Acetyl-Asp-Glu, N-acetylaspartylglutamate;Spaglumic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
304.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+2].N([C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C11H16N2O8.Mg/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16;/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21);/q;+2/p-2/t6-,7-;/m0./s1
chave InChI
BQAXDBLSAIPBND-LEUCUCNGSA-L
Descrição geral
NAAG is a neuropeptide and a neurotransmitter that is abundant in the mammalian nervous system. It remains uncertain whether this compound activates NMDA receptors; however, it is clearly demonstrated to act as a selective agonist of mGluR3, both in vitro and in vivo.
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Neale, J., et al. 2011. J. Neurochem.12, in press; Neal, J., et al. 2011. J. Neurochem.118, 490; Adedoyin, M., et al. 2010. Mol. Pain6, 60; Chopra M., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.330, 212; Fricker, A., et al. 2009. Neuropharmacology56, 1060; Neale, J.,et al. 2005. Trends Pharmacol. Sci.29, 477; Westbrook, G., et al. 1986. J. Neurosci.11, 3385; Koller, K., et al. 1984. J. Neurochem.43, 1136; Curatolo, A., et al. 1965, J. Neurochem.12, 339.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3