480026
NBD-Binding Peptide II, Cell Permeable, CTP-NBD
A cell-permeable cytoplasmic transduction peptide (CTP; YGRRARRRARR) fused to the NEMO binding domain peptide (NBD; TALDWSWLQTE) that acts as a potent inhibitor of TNFα-stimulated NF-κB activity (IC₅₀~ 50 µM in HCT116 cells).
Sinônimo(s):
NBD-Binding Peptide II, Cell Permeable, CTP-NBD, NEMO-Binding Domain Binding Peptide II, Cell-Permeable, CTP-NBD
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
NEMO-binding peptide
Embalagem
Advertência
Sequência
Outras notas
Kim, D., et al. 2006. Exp. Cell Res.312, 1277.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1