Key Documents
479775
Sigma-Aldrich
α-Naphthyl Acid Phosphate monosodium salt
≥98% (HPLC), solid, broad-spectrum protein phosphatase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8NaO4P
Número CAS:
Peso molecular:
246.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
product name
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt, α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt - CAS 81012-89-7, is a broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezas
<0.01% α-naphthol
cor
white
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)/p-2
chave InChI
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
protein phosphatase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at 4°C.
Outras notas
Davidson, M.M., and Haslam, R.J. 1994. Biochem. J. 301, 41.
Wolniak, S.M., and Larsen, P.M. 1992. J. Cell Sci.102, 691.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3