475879
Monastrol
A potent, cell-permeable, non-tubulin-interacting mitosis inhibitor.
Sinônimo(s):
Monastrol, 4-(3-Hydroxyphenyl)-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-4H-pyrimidin-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Eg5 Inhibitor I
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C1N[C@H](C(=C(N1)C)C(=O)OCC)c2cc(ccc2)O
InChI
1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)/t12-/m0/s1
chave InChI
LOBCDGHHHHGHFA-LBPRGKRZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mitotic kinesin Eg5
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Mayer, T.U., et al. 1999. Science286, 971.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3