475877
Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP) Inhibitor
The Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP) Inhibitor, also referenced under CAS 412940-35-3, controls the biological activity of Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP).
Sinônimo(s):
Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP) Inhibitor, 4-chloro-3-{[(3-nitrophenyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C13H9ClN2O6S/c14-11-5-4-8(13(17)18)6-12(11)23(21,22)15-9-2-1-3-10(7-9)16(19)20/h1-7,15H,(H,17,18)
chave InChI
IIJQJWNGBILZCU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3