475855
Miracloth
Rapid, effective filtration of homogenates
Sinônimo(s):
Protein extraction filter cloth
embalagem
pkg of 1 roll (cloth in plastic bag)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
Miracloth é um material filtrante feito de rayon-poliéster com um ligante acrílico autoclavável e projetado para a rápida filtração de homogenatos gelatinosos.
Aplicação
Miracloth é ideal para a filtração de lisados neutralizados limpos durante a purificação de plasmídeos de média e grande escala, evitando a contaminação sem material de pellet fracamente aderente. Além disso, é útil para o isolamento de protoplastos.
Características e benefícios
A filtração rápida de homogenatos gelatinosos
Material autoclavável para a garantia da esterilidade
Impede a contaminação com material de pellet fracamente aderente durante a purificação de plasmídeos
Útil para isolamento de protoplasto
Tamanho de poro típico de 22-25 µm
Material autoclavável para a garantia da esterilidade
Impede a contaminação com material de pellet fracamente aderente durante a purificação de plasmídeos
Útil para isolamento de protoplasto
Tamanho de poro típico de 22-25 µm
Advertência
Toxicidade: Manuseio padrão (A)
Outras notas
Hardy, G.E., St. J., and Sivasithamparam, K. 1991. Soil Biol. Biochem. 23, 25.
Hanau, R.M., et al. 1989. Exp. Mycol. 13, 33.
Walker, S.J., et al. 1984. Environ. Exp. Botany24, 113.
Binder, A. et al. 1977. J. Biol. Chem. 253, 3094.
Hanau, R.M., et al. 1989. Exp. Mycol. 13, 33.
Walker, S.J., et al. 1984. Environ. Exp. Botany24, 113.
Binder, A. et al. 1977. J. Biol. Chem. 253, 3094.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
International journal of biological macromolecules, 146, 332-342 (2020-01-04)
Gelatin is a representative hydrophilic protein material with remarkable biocompatibility and biodegradability. From the aspect of materials processing, gelatin also has the advantage that its entire fabrication process can be performed in an aqueous solution. However, practical application of various
Nature communications, 11(1), 1106-1106 (2020-02-29)
Section Flavi encompasses both harmful and beneficial Aspergillus species, such as Aspergillus oryzae, used in food fermentation and enzyme production, and Aspergillus flavus, food spoiler and mycotoxin producer. Here, we sequence 19 genomes spanning section Flavi and compare 31 fungal
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(12), 6918-6927 (2020-03-13)
Singlet oxygen (1O2), the major reactive oxygen species (ROS) produced in chloroplasts, has been demonstrated recently to be a highly versatile signal that induces various stress responses. In the fluorescent (flu) mutant, its release causes seedling lethality and inhibits mature
Autophagy, 16(5), 900-916 (2019-07-18)
Cells are faced with various stresses during their growth and development, and autophagy is a degradative process in which cells can break down their own components to recycle macromolecules and provide energy under these stresses. For pathogenic fungi that utilize