475846
MIF Antagonist III, 4-IPP
Sinônimo(s):
MIF Antagonist III, 4-IPP, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist III, 4-IPP, 4-Iodo-6-phenylpyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
amber
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H7IN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
chave InChI
ZTCJXHNJVLUUMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3