475838
Mifepristone
≥99% (titration), solid, progesterone and glucocorticoid receptor antagonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Mifepristone, (11β,17β)-11-(4-(Dimethylamino)phenyl)-17-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-4,9-dien-3-one, RU-486
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Mifepristone, A cell-permeable synthetic steroid that acts as a potent antagonist of progesterone and glucocorticoid receptors.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 6186
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
Impurezas
≤0.1% Steroid substances
cor
yellow
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H]2C[C@]3([C@H]([C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C42)CC[C@@]3(O)C#CC)C
InChI
1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
chave InChI
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Progesterone and glucocorticoid receptors
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sidell, N., et al. 2002. Ann. N. Y. Acad. Sci.955, 159.
Gao, F., et al. 2001. Acta Pharmacol. Sin.22, 524.
Hyder, S.M., et al. 2001. Int. J. Cancer92, 469.
Lam, F.C., et al. 2001. J. Neurochem. 76, 1121.
Sridhar, S., et al. 2001. Cancer Res.61, 7179.
Behl, C., et al. 1997. Eur. J. Neurosci.9, 912.
Greb, R.R., et al. 1997. Hum. Reprod.12, 1280.
Gruol, D.J., et al. 1994. Cancer Res.54, 3088.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3