Documentos Principais
474500
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide
Single spot by TLC, solid, N-acetyl-α-D-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21NO8
Número CAS:
Peso molecular:
379.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.21
Nome do produto
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B.
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
Impurezas
<0.05% 4-methylumbelliferone
<0.2% β-anomer
cor
white
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O)C(=O)C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
chave InChI
QCTHLCFVVACBSA-FGTAOJJYSA-N
Descrição geral
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo B syndrome. Excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Nota de análise
single spot by TLC
Outras notas
Marsh, J., and Fensom, A.H. 1985. Clin. Genet.27, 258.
Chow, P., and Weissmann, B. 1981. Carbohydr. Res. 96, 87.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1