Key Documents
474422
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside
Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase.
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside, 4-MU-α-D-Gal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18O8
Número CAS:
Peso molecular:
338.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
Impurezas
≤100 ppm 4-methylumbelliferone
cor
white to off-white
solubilidade
DMF: 50 mg/mL
fluorescência
λex 360 nm
λem 440 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3
chave InChI
YUDPTGPSBJVHCN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase.
Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase. Excitation maximum: ~360 nm; Emission maximum: ~440 nm.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Unstable in solution; reconstitute just prior to use. Solubilization in DMF is preferred, as background fluorescence will increase if solubilized in H₂O.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3