445800
Merbarone
≥95% (HPLC), solid, topoisomerase II inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Merbarone, 5-(N-Phenylcarboxamido)-2-thiobarbituric Acid, NSC-336628
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Merbarone, A cell-permeable anticancer drug that inhibits the catalytic activity of topoisomerase II (topo II) without damaging DNA or stabilizing DNA-topo II cleavable complexes.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - UV7714625
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
faint pink
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Sc1nc(c(c(n1)O)C(=O)Nc2ccccc2)O
InChI
1S/C11H9N3O3S/c15-8(12-6-4-2-1-3-5-6)7-9(16)13-11(18)14-10(7)17/h1-5H,(H,12,15)(H3,13,14,16,17,18)
chave InChI
GFYRZTLCYQQVHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Catalytic activity of topoisomerase II
Embalagem
Advertência
Outras notas
Drake, F.H., et al. 1989. Cancer Res.49, 2578.
Brewer, A.D., et al. 1985. Biochem. Pharmacol.34, 2047.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3