440025
Luteolin
An antioxidant flavonoid and a free radical scavenger.
Sinônimo(s):
Luteolin, 3ʹ,4ʹ,5,7-Tetrahydroxyflavone
descrição
Merck USA index - 14, 5614
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
aqueous base: 1.4 mg/mL
DMSO: 7 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
chave InChI
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
rat liver cytosolic glutathione S-transferase activity
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Korkina, L.G., and Afanasev, I.B. 1997. Adv. Pharmacol.38, 151.
Plaumann, B., et al. 1996. Oncogene 13, 1605.
Ramanathan, R., et al. 1994. Free Radic. Biol. Med.16, 43.
Shimoi, L., et al. 1994. Carcinogenesis15, 2669.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3