438186
Lovastatin sodium salt
≥95% (HPLC), solid, L-type calcium channel blocker, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Lovastatin, Sodium Salt, L-Type Calcium Channel Blocker IV
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Lovastatin, Sodium Salt, Carboxylate form of Lovastatin that is active in whole cells and cell-free assays.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Carel, K., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30625.
McGuire, T.F., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 27402.
Umetani, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1303, 199.
Xu, X.Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.326, 233.
Reusch, J.E.-B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 2036.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1