Documentos Principais
437692
Sigma-Aldrich
α-Lipoic Acid
α-Lipoic Acid, CAS 1077-28-7 is an oxidized form with antioxidant properties. Reduces renal lipid peroxidation in rats with cisplatin n-induced nephrotoxicity.
Sinônimo(s):
α-Lipoic Acid, DL-Thioctic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
206.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 9326
Ensaio
≥99% (by assay)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
pale yellow
solubilidade
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SCCC1CCCCC(=O)O
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
chave InChI
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Oxidized form. Has antioxidant properties. Reported to effectively reduce renal lipid peroxidation in rats with cisplatin-induced nephrotoxicity. Acts as a growth factor for many bacteria and protozoa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Reduce renal lipid peroxidation in rats with cisplatin-induced nephrotoxicity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Outras notas
Somami, S. M., et al. 2000. Pharmacol. Toxicol. 86, 234.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2