04471
(R)-(+)-α-Lipoic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (R)-6,8-Dithiooctanoic acid, (R)-6,8-Thioctic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D +115±5°, c = 1% in ethanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
48-52 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1
chave InChI
AGBQKNBQESQNJD-SSDOTTSWSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used as a reference standard for the determination of α-lipoic acid in human urine by isocratic reversed-phase HPLC and in α-lipoic acid capsules by HPLC with chemiluminescence detection.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?