435300
LFM-A13
A potent, cell-permeable, reversible, substrate competitive, and specific inhibitor of Bruton′s Tyrosine Kinase (BTK; IC₅₀ = 17.2 µM for human BTK in vitro and IC₅₀ = 2.5 µM for recombinant BTK).
Sinônimo(s):
LFM-A13, α-Cyano-β-hydroxy-β-methyl-N-(2,5-dibromophenyl)propenamide, BTK Inhibitor I, Bruton′s Tyrosine Kinase Inhibitor I
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light brown
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H8Br2N2O2/c1-6(16)8(5-14)11(17)15-10-4-7(12)2-3-9(10)13/h2-4,16H,1H3,(H,15,17)
chave InChI
UVSVTDVJQAJIFG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Human Bruton′s Tyrosine Kinase (BTK)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Mahajan, S., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 9587.
Vassilev, A., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 1646.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1