429415
L-α-Lecithin
≥97% (choline basis), solid, lipotropic agent, Calbiochem
Sinônimo(s):
L-α-Lecithin, Soybean
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-α-Lecithin, Soybean, L-α-Lecithin, Soybean, CAS 8002-43-5, is a concentrate of soybean lecithin consisting of more than 94% phosphatidylcholine and less than 2% triglycerides.
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
light yellow
solubilidade
RPMI culture medium: 10 mg/mL, turbid
chloroform: 200 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.