Documentos Principais
427584
Millipore
Lactulose
A β-galactosidase substrate.
Sinônimo(s):
Lactulose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 5346
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)O)(O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
chave InChI
JCQLYHFGKNRPGE-FCVZTGTOSA-N
Descrição geral
A β-galactosidase substrate.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, store at room teperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Outras notas
Holmes, M.L., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1337, 276.
Fisher, L., et al. 1995. Appl. Environ. Microbiol. 61, 1497.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
D-Manitol ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
M4125
D-Manitol