SCA20
Sucrose Assay Kit
sufficient for 20 assays
Sinônimo(s):
Sucrose Test Kit
About This Item
uso
sufficient for 20 assays
Nível de qualidade
classe(s) química(is) do analito
sugars (sucrose)
técnica(s)
photometry: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
general analytical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Somente componentes do kit
- glucose assay reagent 50 mL
- sucrose assay reagent 1 mL/vial
- sucrose standard 500 mg
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic methods for food analysis are highly specific and offer considerable time and cost savings over other methods, especially from the sample preparation standpoint. We offer a wide variety of convenient kits and reagents for rapid and reliable enzymatic food analysis.