422689
Kir2.1 Inhibitor, ML133
The Kir2.1 Inhibitor, ML133, also referenced under CAS 185669-79-8, controls the biological activity of Kir2.1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Kir2.1 Inhibitor, ML133, Inward rectifier potassium channel blocker, ML133
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(C=C1)=CC=C1CNCC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2
InChI
1S/C19H19NO/c1-21-18-11-9-15(10-12-18)13-20-14-17-7-4-6-16-5-2-3-8-19(16)17/h2-12,20H,13-14H2,1H3
chave InChI
GIFYKGIODMXYNT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2