420361
KMO Inhibitor II, JM6
The KMO Inhibitor II, JM6 controls the biological activity of KMO. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinônimo(s):
KMO Inhibitor II, JM6, Kynurenine-3-Monooxygenase Inhibitor II, JM6, Kynurenine-3-Hydroxylase Inhibitor II, JM6, 2-(3,4-Dimethoxybenzenesulfonylamino)-4-(3-nitrophenyl)-5-(piperidin-1-yl)methylthiazole, KMO Inhibitor I, Ro 61-8048 Prodrug
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Zwilling, D., et al. 2011. Cell145, 863.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3