420360-M
KMO Inhibitor I, Ro 61-8048
The KMO Inhibitor I, Ro 61-8048, also referenced under CAS 199666-03-0, controls the biological activity of KMO. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinônimo(s):
KMO Inhibitor I, Ro 61-8048, Kynurenine-3-Hydroxylase Inhibitor I, Ro 61-8048, 3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, Kynurenine-3-Monooxygenase Inhibitor I, Ro 61-8048, Dimethoxy-nitrophenyl-thiazolyl-benzenesulfonamide
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 12.5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2[s]cc(n2)c3cc(ccc3)[N+](=O)[O-])c1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C17H15N3O6S2/c1-25-15-7-6-13(9-16(15)26-2)28(23,24)19-17-18-14(10-27-17)11-4-3-5-12(8-11)20(21)22/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
chave InChI
NDPBMCKQJOZAQX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Zwilling, D., et al. 2011. Cell145, 863.
Giorgini, F., et al. 2005. Nat. Genet.37, 526.
Cozzi, A.,. et al. 1999. J. Cereb. Blood Flow Metab.19, 771,
Rover, S., et al. 1997. J. Med. Chem.40, 4378.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3