420336-M
KB-R7943
Sinônimo(s):
KB-R7943, 2-(2-(4-(4-Nitrobenzyloxy)phenyl)ethyl)isothiourea, methane sulfonate, NMDA Antagonist III
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 4 mg/mL
DMSO: 40 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H17N3O3S.CH4O3S/c17-16(18)23-10-9-12-3-7-15(8-4-12)22-11-13-1-5-14(6-2-13)19(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9-11H2,(H3,17,18);1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
WGIKEBHIKKWJLG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Na+/Ca2+ exchangers
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Uetani, T., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 47491.
Iwamoto, T., et al. 2001. Mol. Pharmacol.59, 524.
Pintado, A.J., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 1893.
Sobolevsky, A.I., and Khodorov, B.I. 1999. Neuropharmacology38, 1235.
Iwamoto, T., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 22391.
Watano, T., et al. 1996. Br. J. Pharmacol.119, 555.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3