Documentos Principais
420318
Sigma-Aldrich
Kainic Acid
≥98% (HPLC), solid, amino acid receptor agonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Kainic Acid, 2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Kainic Acid, An excitatory amino acid receptor agonist selective for the kainate receptor subtype (Ki = 21 nM for ³H-kainate binding in rat striatum).
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 5276
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
dilute base: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H2]1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)C(=C)C)CC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
chave InChI
VLSMHEGGTFMBBZ-OOZYFLPDSA-N
Descrição geral
An excitatory amino acid receptor agonist selective for the kainate receptor subtype (Ki = 21 nM for 3H-kainate binding in rat striatum). Also activates AMPA receptors.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Kainate receptor subtype
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 21 nM for 3H-kainate binding in rat striatum
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Outras notas
Niu, L., et al. 1996. Biochemistry35, 2030.
Watkins, J.C. and Evans, R.H. 1981. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 21, 165.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3