420139
JAK2 Inhibitor IV
The JAK2 Inhibitor IV, also referenced under CAS 1110502-30-1, controls the biological activity of JAK2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
JAK2 Inhibitor IV, 3-Amino-5-(N- tert-butylsulfonamido-4-phenyl)-indazole
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
ethanol: 3 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NC(C)(C)C)c1ccc(cc1)c2cc3c([nH]nc3N)cc2
InChI
1S/C17H20N4O2S/c1-17(2,3)21-24(22,23)13-7-4-11(5-8-13)12-6-9-15-14(10-12)16(18)20-19-15/h4-10,21H,1-3H3,(H3,18,19,20)
chave InChI
KFJCXIOVAGJCKB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3