420101
JAK3 Inhibitor I
The JAK3 Inhibitor I, also referenced under CAS 202475-60-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
JAK3 Inhibitor I, 4-(4ʹ-Hydroxyphenyl)amino-6,7-dimethoxyquinazoline, WHI-P131
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c3ccc(cc3)O)c1ncnc2c1cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C16H15N3O3/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)17-9-18-16(12)19-10-3-5-11(20)6-4-10/h3-9,20H,1-2H3,(H,17,18,19)
chave InChI
HOZUXBLMYUPGPZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Janus family kinase 3
Embalagem
Advertência
Outras notas
Sudbeck, E.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res.5, 1569.
Goodman, P.A., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 17742.
Narla, R.K., et al. 1998. Clin. Cancer Res. 4, 2463.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1