Documentos Principais
411423
Sigma-Aldrich
Mouse Anti-Human IgA, Secretory (HP6141)
liquid, clone HP6141, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.74
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP6141, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Purified mouse monoclonal IgG. Recognizes human IgA secretory subunit.
This Mouse Anti-Human IgA, Secretory (HP6141) is validated for use in ELISA for the detection of Human IgA, Secretory.
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Can be used as a capture antibody for ELISA at 10 µg/ml in PBS without carrier protein. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG: <0.01%
Human IgE: <0.01%
Human IgM: <0.01%
Human IgA1: <0.01%
Human IgA2: <0.01%
Human secretory IgA: 100%
Hamilton, R.G., 1990. Ann. Biol. Clin.48, 473.
Fasullo, F.J., et al. 1989. Clin. Chem.35, 364.
Reimer, C.B., et al. 1989. Immunol. Letters21, 209.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1