407950
Ionomycin free acid
from Streptomyces conglobatus, ≥90% (HPLC), waxy solid, Ca2+ mobile ion carrier, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-81-0, is a highly specific for divalent cations and more effective than A23187 (Cat. No. 100105) as a mobile ion carrier for Ca2+.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - NO0600000
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
waxy solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33?,36+,37?,39-,40+,41+/m1/s1
chave InChI
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mobile ion carrier for Ca2+
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Takei, N., and Endo, Y. 1994. Brain Res. 652, 65.
Dupuy d’Angeac, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Kuznetsov, G., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3932.
Toeplitz, B.K., et al. 1979. J. Am. Chem. Soc.101, 3344.
Liu, C.M., and Hermann, T.E. 1978. J. Biol. Chem.253, 5892.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3