407602
Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor
InSolution, ≥98%
Sinônimo(s):
InSolution Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor, N-(1-(2-morpholinoethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-nitrobenzamide, N-(2-Morpholinylethyl)-2-(3-nitrobenzoylamido)-benzimidazole
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)Nc2[n](c4c(n2)cccc4)CCN3CCOCC3
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
chave InChI
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
IRAK-1/4
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bhattacharyya, S., et al. 2007. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.293, G429.
Powers, J.P., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 2842.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)