407286
Anti-Integrin αv (Ab-1) Mouse mAb (272-17E6)
liquid, clone 272-17E6, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-CD51
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
272-17E6, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see application reference)
Flow Cytometry (2.5 µg/ml, see application reference)
Immunoprecipitation (2.5 µg/ml, see application reference)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Hynes, R.O. 1992. Cell69, 11.
Albelda, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987. Cell45, 549.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1