401905
Goat Anti-Human IgM, μ-Chain Specific Peroxidase Conjugate
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
0.02% thimerosal as preservative
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Immunoelectrophoresis (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2