401445
Goat Anti-Human IgG, γ-Chain Specific Peroxidase Conjugate
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
0.02% thimerosal as preservative
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoelectrophoresis (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2