400087
HIF-2α Translation Inhibitor
The HIF-2α Translation Inhibitor, also referenced under CAS 882268-69-1, controls the biological activity of HIF-2α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
HIF-2α Translation Inhibitor, Hypoxia-Inducible Factor-2α Translation Inhibitor, Methyl-3-(2-(cyano(methylsulfonyl)methylene)hydrazino)thiophene-2-carboxylate, HIF Inhibitor II
Ensaio
≥95% (sum of two isomers)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
amber
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3