400076-M
Hypericin
Polycyclic dione that has anti-retroviral activity.
Sinônimo(s):
Hypericin, Casein Kinase II Inhibitor XI
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Merck USA index - 14, 4863
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
black
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c2c3c4c5c6c2c(cc(c6C(=O)c7c5c(c8c4c(c(cc8C)O)C(=O)c3c(c1)O)c(cc7O)C)O)O
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
chave InChI
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Agostinis, P., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 1615.
Frew, T., et al. 1994. Anticancer Res.14, 2425.
Barnard, D.L., et al. 1992. Antiviral Res.17, 63.
Takahashi, I., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 1207.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3