400015
Caspase-1 Inhibitor IV
The Caspase-1 Inhibitor IV, also referenced under CAS 154674-81-4, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Caspase-1 Inhibitor IV, ICE Inhibitor IV, Ac-YVAD-AOM
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)COC(=O)c2c(cccc2C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C33H42N4O10/c1-17(2)29(37-31(44)25(35-21(6)38)14-22-10-12-23(39)13-11-22)32(45)34-20(5)30(43)36-24(15-27(41)42)26(40)16-47-33(46)28-18(3)8-7-9-19(28)4/h7-13,17,20,24-25,29,39H,14-16H2,1-6H3,(H,34,45)(H,35,38)(H,36,43)(H,37,44)(H,41,42)/t20-,24-,25-,29-
chave InChI
LOACDHZQOPEFKK-NFJAKAEBSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
caspase-1
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1994. Biochemistry 33, 3934.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1