400012
Caspase-1 Inhibitor II
The Caspase-1 Inhibitor II, also referenced under CAS 178603-78-6, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Caspase-1 Inhibitor II, IL-1β Converting Enzyme (ICE) Inhibitor II, Ac-YVAD-CMK
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H33ClN4O8/c1-12(2)21(24(37)26-13(3)22(35)28-17(10-20(33)34)19(32)11-25)29-23(36)18(27-14(4)30)9-15-5-7-16(31)8-6-15/h5-8,12-13,17-18,21,31H,9-11H2,1-4H3,(H,26,37)(H,27,30)(H,28,35)(H,29,36)(H,33,34)/t13-,17-,18-,21-/m0/s1
chave InChI
UOUBHJRCKHLGFB-DGJUNBOTSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
caspase-1
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32608.
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.
Enari, M., et al. 1995. Nature375, 78.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell78, 343.
Thornberry, N., et al. 1992. Nature356, 768.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3