391334
BES
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Sinônimo(s):
BES, Free Acid, ULTROL® Grade, N,N- bis-(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic Acid
Ensaio
≥99% dry basis (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pKa (20 °C)
7.12
solubilidade
water: 1 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤1 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H](CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
chave InChI
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Chen, C.A., and Okayama, H. 1988. Biotechniques6, 632.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3