382425
Trequinsin, Hydrochloride
Extremely potent and cell-permeable inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (IC₅₀ = 300 pM) and platelet aggregation in vitro.
Sinônimo(s):
Trequinsin, Hydrochloride, 9,10-Dimethoxy-2-mesitylimino-3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrimido-(6,1-a)-isoquinolin-4-one, HCl, HL 725
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
pale yellow
solubilidade
water: 500 μM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C24H27N3O3.ClH/c1-14-9-15(2)23(16(3)10-14)25-22-13-19-18-12-21(30-6)20(29-5)11-17(18)7-8-27(19)24(28)26(22)4;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1H
chave InChI
DTCZZBVPTHVXFA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
cGMP-inhibited phosphodiesterase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Pillai, R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 30676.
Tang, K.M., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol.268, 105.
Whalin, M.E., et al. 1991. Mol. Pharmacol. 39, 711.
Beavo, J.A., and Reifsnyder, D.H. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 150.
DeClerck, F., et al. 1990. Blood Coag. Fibrinol. 1, 247.
Konkle, B.A., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 21867.
Ruppert, D., and Weithmann, K.U. 1982. Life Sci.31, 2037.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3