382110
Histone Acetyltransferase Inhibitor II
The Histone Acetyltransferase Inhibitor II, also referenced under CAS 932749-62-7, controls the biological activity of Histone Acetyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
Histone Acetyltransferase Inhibitor II, 2,6- bis-(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)cyclohexanone, HAT Inhibitor II, p300/CBP Inhibitor II, GCN5 Inhibitor I, 2,6-bis-(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)cyclohexanone, HAT Inhibitor II, p300/CBP Inhibitor II, GCN5 Inhibitor I
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(ccc(c1)\C=C2/CCC\C(=C/c3cc(c(cc3)O)Br)\C/2=O)O
InChI
1S/C20H16Br2O3/c21-16-10-12(4-6-18(16)23)8-14-2-1-3-15(20(14)25)9-13-5-7-19(24)17(22)11-13/h4-11,23-24H,1-3H2/b14-8+,15-9+
chave InChI
YOLKEKNTCBWPSD-VOMDNODZSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1