375240
HNF4 Antagonist, BI6015
The HNF4 Antagonist, BI6, also referenced under CAS 93987-29-2, controls the biological activity of HNF4.
Sinônimo(s):
HNF4 Antagonist, BI6015, 2-Methyl-1-(2-methyl-5-nitrophenylsulfonyl)-1H-benzo[d]imidazole, Hepatocyte Nuclear Factor4 Antagonist
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC2=C(N1S(C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3C)(=O)=O)C=CC=C2
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-10-7-8-12(18(19)20)9-15(10)23(21,22)17-11(2)16-13-5-3-4-6-14(13)17/h3-9H,1-2H3
chave InChI
ILVCPQPMRPHZSG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
HNFα & γ
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2