Documentos Principais
SMB00208
Sigma-Aldrich
N-trans-caffeoyltyramine
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Typheramide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
299.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(CCNC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)cc1
InChI
1S/C17H17NO4/c19-14-5-1-12(2-6-14)9-10-18-17(22)8-4-13-3-7-15(20)16(21)11-13/h1-8,11,19-21H,9-10H2,(H,18,22)/b8-4+
chave InChI
VSHUQLRHTJOKTA-XBXARRHUSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
William Leonard et al.
Food chemistry, 346, 128606-128606 (2021-01-04)
The impact of extrusion at different barrel temperature and screw speed on the hempseed hull was investigated. The extrusion treatments showed significant (p < 0.05) increase in total phenolic content, proportion of free phenolic compounds, and DPPH and ABTS radical scavenging activities.