Documentos Principais
SMB00121
Sigma-Aldrich
Melilotoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
β-D-Glucosyl-2-coumarate, trans-β-D-Glucosyl-2-hydroxycinnamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18O8
Número CAS:
Peso molecular:
326.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2\C=C\C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H18O8/c16-7-10-12(19)13(20)14(21)15(23-10)22-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(17)18/h1-6,10,12-16,19-21H,7H2,(H,17,18)/b6-5+/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
chave InChI
GVRIYIMNJGULCZ-ZMKUSUEASA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)