Key Documents
SML3182
Sigma-Aldrich
Eltrombopag
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Z)-3′-(2-(1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4(5H)-ylidene)hydrazinyl)-2′-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 3′-[(2Z)-2-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2′-hydroxy[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid, SB 497115, SB-497115, SB497115
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H22N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
442.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faint yellow to dark orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C=CC=C1N/N=C2C(C)=NN(C/2=O)C3=CC(C)=C(C=C3)C)C4=CC=CC(C(O)=O)=C4
Ações bioquímicas/fisiológicas
Eltrombopag is an orally active nonpeptide thrombopoietin receptor (TpoR) agonist that selectively induces STAT activation and proliferation (EC50 = 270 & 30 nM, respectively) of hToR-transfected, but not non-transfected, BAF3 cells. Eltrombopag increases the differentiation of primary human CD34(+) bone marrow cells into CD41(+) megakaryocytes ex vivo (EC50 = 100 nM) and exhibits thrombopoietic activity in chimpanzees in vivo (10 mg/kg/day p.o.).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3