Documentos Principais
375054
Millipore
Heparin, Porcine Intestinal Mucosa, Biotin Conjugate
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
fonte biológica
Porcine intestinal mucosa
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Biotinylated heparin containing 5-8 mole-percent biotin. Biotin attachment is through a 12-atom spacer arm containing a cleavable disulfide group. M.W. 15000 (avg.).
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Outras notas
Pankhurst, G.J., et al. 1998. Biochemistry 37, 4823.
Stearns, N.A., et al. 1997. Anal. Biochem. 247, 348.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1