372040
Haspin Kinase Inhibitor, CHR-6494
Sinônimo(s):
Haspin Kinase Inhibitor, CHR-6494, Indazolyl-propylimidazopyridazin-amine, 3-(1H-Indazol-5-yl)-N-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine, Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase Inhibitor, CHR-6494
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21nc(ccc2ncc1c3cc4c([nH]nc4)cc3)NCCC
InChI
1S/C16H16N6/c1-2-7-17-15-5-6-16-18-10-14(22(16)21-15)11-3-4-13-12(8-11)9-19-20-13/h3-6,8-10H,2,7H2,1H3,(H,17,21)(H,19,20)
chave InChI
CZZCAOGIEGXMBZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3