371721
GPR40 Agonist II
The GPR40 Agonist II controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
GPR40 Agonist II, 3-(4-((2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethynyl)phenyl)propanoic acid, FFA1 Agonist II, Free Fatty Acid Receptor 1 Agonist II, FFA1 Agonist II, Free Fatty Acid Receptor 1 Agonist II, 3-(4-((2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethynyl)phenyl)propanoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=NC(Cl)=CC(C#CC2=CC=C(CCC(O)=O)C=C2)=C1
InChI
1S/C16H11Cl2NO2/c17-14-9-13(10-15(18)19-14)6-5-11-1-3-12(4-2-11)7-8-16(20)21/h1-4,9-10H,7-8H2,(H,20,21)
chave InChI
GCWBKYDSSJIRNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2