Key Documents
371720
Sigma-Aldrich
Anti-Giα-1-Subunit, Internal (159-168) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
diluted serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Gnai1(14677)
Descrição geral
Anti-Giα-1-Subunit, Internal (159-168), rabbit polyclonal, recognizes Giα-1 subunit. Does not cross-react with Giα-2, Giα-3, Goα, or Gsα subunits. It is validated for use in Western blotting.
Rabbit polyclonal antibody supplied as diluted serum. Recognizes Giα-1 subunit.
Recognizes Giα-1 subunit. Does not cross-react with Giα-2, Giα-3, Goα, or Gsα subunits.
Imunogênio
a synthetic peptide (LDRIAQPNYI) corresponding to amino acids 159-168 of mouse Giα-1, conjugated to KLH
Aplicação
Immunoblotting (1:1000)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Serum diluted in 140 mM NaCl, 100 mM potassium phosphate, pH 7.5.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Outras notas
Does not cross-react with Giα-2, Giα-3, Goα, or Gsα subunits. The specificity and cross-reactivity were confirmed with lysates from separate cultures of bacteria transfected with the genes for Giα-1, Giα-2, Giα-3, Goα and Gsα. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Kumar, R., et al. 1994. J. Mol. Cell. Cardiol.26, 1537.
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Goldsmith, P.P., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 14683.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Hiroko Ohtsuka et al.
PloS one, 12(1), e0169609-e0169609 (2017-01-11)
Stromal cell-derived factor-1α (SDF-1α)-induced platelet aggregation is mediated through its G protein-coupled receptor CXCR4 and phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K). Here, we demonstrate that SDF-1α induces phosphorylation of Akt at Thr308 and Ser473 in human platelets. SDF-1α-induced platelet aggregation and Akt