370695
GW1929
A potent, tyrosine-based peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonist (EC₅₀ = 13 nM for murine receptor and 6.2 nM for human receptor in cell-based transactivation assays).
Sinônimo(s):
GW1929, PPAR Agonist V, PPARγ Agonist IV
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](Cc3ccc(cc3)OCCN(C)c4ncccc4)C(=O)O)c1c(cccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C30H29N3O4/c1-33(28-13-7-8-18-31-28)19-20-37-24-16-14-22(15-17-24)21-27(30(35)36)32-26-12-6-5-11-25(26)29(34)23-9-3-2-4-10-23/h2-18,27,32H,19-21H2,1H3,(H,35,36)/t27-/m0/s1
chave InChI
QTQMRBZOBKYXCG-MHZLTWQESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonist
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Willson, T.M., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 527.
Brown, K.K., et al. 1999. Diabetes48, 1415.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1